missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMG6 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1D2G2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SMG6 |
|---|---|
| Clon | 1D2G2 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17721159
|
Proteintech
68109-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17711159
|
Proteintech
68109-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SMG6 Monoclonal antibody specifically detects SMG6 in Human, Mouse samples. It is validated for WB, ELISAEspecificaciones
| SMG6 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse | |
| 23293 | |
| Primary | |
| Store at -20°C |
| 1D2G2 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| IgG2a | |
| Protein A purification | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto