missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMG6 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1D2G2, Proteintech

Código de producto. 17721159 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17721159 20 μL 20 microlitros
17711159 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17721159 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 681091IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SMG6 Monoclonal antibody specifically detects SMG6 in Human, Mouse samples. It is validated for WB, ELISA

Especificaciones

Antígeno SMG6
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D2G2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen NM_001079821
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23293
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.