missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMG1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18159808 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18159808 0.1 mL 0.10 ml
18606515 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18159808

Marca: Novus Biologicals NBP237870

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SMG1 Polyclonal specifically detects SMG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMG1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96Q15
Alias de gen ATXserine/threonine-protein kinase SMG1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, hSMG-1,61E3.4, KIAA0421phosphatidylinositol 3-kinase-related protein kinase, Lambda/iota protein kinase C-interacting protein, Lambda-interacting protein, LIPPI-3-kinase-related kinase SMG-1, phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase, SMG-1, SMG1 homolog, phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase (C. elegans)
Símbolos de los genes SMG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: AFDGMFAQVETAFSLLVEKLNKMEIPIAWRKIDIIREARSTQVNFFDDDNHRQVLEEIFFLKRLQTIKEFFRLCGTFSKTLSGSSSLEDQNTVNGPVQIVNVKTL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23049
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.