missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMC2 Antibody (PSH0-62), Novus Biologicals™

Código de producto. 30117053 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30117053 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30117053 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP332958

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SMC2 Monoclonal antibody specifically detects SMC2 in Human,Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMC2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PSH0-62
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000
Formulación PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen CAP-E, CAPESMC2 structural maintenance of chromosomes 2-like 1 (yeast), Chromosome-associated protein E, FLJ10093, hCAP-EXCAP-E homolog, SMC protein 2, SMC-2, SMC2 (structural maintenance of chromosomes 2, yeast)-like 1, SMC2 structural maintenance of chromosomes 2-like 1, SMC2L1, structural maintenance of chromosomes (SMC) family member, structural maintenance of chromosomes 2, structural maintenance of chromosomes protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within human SMC2 aa 451-750/ 1,197. (Uniprot: O95347)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10592
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.