missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMC2 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18756170 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18756170 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18756170 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100372FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SMC2 Polyclonal antibody specifically detects SMC2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMC2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAP-E, CAPESMC2 structural maintenance of chromosomes 2-like 1 (yeast), Chromosome-associated protein E, FLJ10093, hCAP-EXCAP-E homolog, SMC protein 2, SMC-2, SMC2 (structural maintenance of chromosomes 2, yeast)-like 1, SMC2 structural maintenance of chromosomes 2-like 1, SMC2L1, structural maintenance of chromosomes (SMC) family member, structural maintenance of chromosomes 2, structural maintenance of chromosomes protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 950 and 1000 of human Structural Maintenance of Chromosomes 2 using the numbering given in entry NP_006435.1 (GeneID 10592).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10592
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.