missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMC1 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18781392 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18781392 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18781392

Marca: Novus Biologicals NBP232142JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SMC1 Polyclonal antibody specifically detects SMC1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDLS2, DXS423ESMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1 (yeast), KIAA0178DKFZp686L19178, Sb1.8, SB1.8MGC138332, segregation of mitotic chromosomes 1, SMC protein 1A, SMC1 (structural maintenance of chromosomes 1, yeast)-like 1, SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1, SMC-1A, SMC-1-alpha, SMC1L1, SMC1SMC1alpha, SMCB, structural maintenance of chromosomes 1A, structural maintenance of chromosomes protein 1A
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Phospho Specific
ID de gen (Entrez) 8243
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.