missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMARCD1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18141400 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18141400 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18141400 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298471AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SMARCD1 Polyclonal specifically detects SMARCD1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMARCD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BAF60Amammalian chromatin remodeling complex BRG1-associated factor 60A, BRG1-associated factor 60A, chromatin remodeling complex BAF60A subunit, CRACD1, Rsc6p, subfamily d, member 1, SWI/SNF complex 60 kDa subunit, SWI/SNF complex 60 kDa subunit A, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatinsubfamily D member 1,60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit A, Swp73-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SMARCD1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6602
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.