missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMARCC1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18014218 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18014218 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18014218

Marca: Novus Biologicals NBP298776AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SMARCC1 Polyclonal specifically detects SMARCC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMARCC1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BAF155SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatinsubfamily C member 1, BRG1-associated factor 155, chromatin remodeling complex BAF155 subunit, CRACC1, mammalian chromatin remodeling complex BRG1-associated factor 155, Rsc8, SRG3, subfamily c, member 1, SWI/SNF complex 155 kDa subunit, SWI/SNF complex subunit SMARCC1, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, SWI3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of human SMARCC1.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6599
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.