Learn More
SMARCAD1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18644342 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18644342 0.02 mL 0.02 ml
18627122 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18644342
Marca: Novus Biologicals NBP2947500.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
SMARCAD1 Polyclonal antibody specifically detects SMARCAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SMARCAD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen ATP-dependent helicase 1, DKFZP762K2015, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, HEL1, hHEL1, KIAA1122ETL1DKFZp762K2015, subfamily a, containing DEAD/H box 1, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatinsubfamily A containing DEAD/H box 1, SWI/SNF-related, matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human SMARCAD1 (NP_001121901.1). MNLFNLDRFRFEKRNKIEEAPEATPQPSQPGPSSPISLSAEEENAEGEVSRANTPDSDITEKTEDSSVPETPDNERKASISYFKNQRGIQYIDLSSDSEDVVSPNCSNTVQEKTFNKDTVIIVSEPSEDEESQGLPTMARRNDDISELEDLSELEDLKDAKLQTLKELFPQRSDNDLLKLIESTSTMDGAIAAALLMFGDAGGGPRKRKLSSSSEPYEEDEFNDDQSIKKTRLDHGEESNESAESSSNWEKQESIVLKLQKEFPNFDKQELREVLKEHEWMYTEALESLKVFAEDQDMQY
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56916
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG