Learn More
SMAP Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18697752 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18697752 100 μg 100 microlitros
18640865 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18697752
Proveedor: Novus Biologicals NBP297382100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
SMAP Polyclonal antibody specifically detects SMAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SMAP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen small acidic protein, chromosome 11 open reading frame 58, SMAP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SMAP fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10944
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG