missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smallpox B5R Antibody (1J2F3) - Azide Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18130643 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18130643 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18130643 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP233255

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Smallpox B5R Monoclonal specifically detects Smallpox B5R in Virus samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smallpox B5R
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1J2F3
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-3 ug/ml
N.º de referencia del gen P33823
Alias de gen B5R protein, B6R, B7R, B7R protein, EEV membrane glycoprotein, Glycoprotein, H7R, H7R protein, ORF5R, VARVgp175
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Within the range of Amino acids 33-62 of the B5R protein were used as the immunogen.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1486562
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen for this phospho antibody is 100% homologous in Human, Chimpanzee, Dog, Rat, Mouse, Chicken and Zebrafish and 92% homologous in Xenopus.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.