missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smad9 [p Tyr92] Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200103177 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30226800 20 μL 20 microlitros
30229435 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30226800

Marca: Novus Biologicals NBP33358020ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Smad9 Monoclonal antibody specifically detects Smad9 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smad9
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen MAD homolog 9, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 9 (Drosophila), Madh6, MADH6mothers against decapentaplegic homolog 9, MADH9Mothers against decapentaplegic, drosophila, homolog of, 9, Mothers against DPP homolog 9, SMAD 9, SMAD family member 9SMAD8B, SMAD, mothers against DPP homolog 9, SMAD, mothers against DPP homolog 9 (Drosophila), SMAD8, SMAD8A, Smad9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphorylated peptide around Y92 of human Smad9.1).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4093
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.