Learn More
Smad7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 12 publications
226.00€ - 500.00€
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
|---|---|
| Clasificación | Polyclonal |
| Formulario | Purified |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Especies diana | Human |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18787233
|
Novus Biologicals
NBP2-24710SS |
0.025 mg |
226.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18728203
|
Novus Biologicals
NBP2-24710 |
500.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Smad7 Polyclonal specifically detects Smad7 in Human, Mouse, Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Purified | |
| Human | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| IgG |
For Research Use Only