Descripción
Smad7 Polyclonal specifically detects Smad7 in Human, Mouse, Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Símbolos de los genes | SMAD7 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Método de purificación | Protein G purified |
| Cantidad | 0.025 mg |
| Especies diana | Human, Sheep |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only