missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smad7 Antibody - Azide Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18047163 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18047163 0.025 mg 25 microgramos
18778763 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18047163

Marca: Novus Biologicals NB10056688SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

Smad7 Polyclonal specifically detects Smad7 in Human, Mouse, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smad7
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 4 - 6 ug/ml
Formulación Sterile - filtered PBS with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_005895
Alias de gen CRCS3, FLJ16482, hSMAD7, MAD homolog 7, MAD homolog 8, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 7 (Drosophila), MADH7mothers against decapentaplegic homolog 7, MADH8, Mothers against decapentaplegic homolog 8, Mothers against decapentaplegic, drosophila, homolog of, 7, Mothers against DPP homolog 7, Mothers against DPP homolog 8, SMAD 7, SMAD family member 7MAD (mothers against decapentaplegic, Drosophila) homolog 7, SMAD, mothers against DPP homolog 7, SMAD, mothers against DPP homolog 7 (Drosophila), Smad7
Símbolos de los genes SMAD7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was raised against two peptides made from within amino acids 10 and 50 of human SMAD7. This sequence is 100% or highly conserved between human and multiple species.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4092
Especificidad de la prueba In A549, an approx. 45 kDa band is observed. This may cross-react with SMAD6 depending on cell or tissue-specific expression. Cross reacts with Human, Mouse and Rat. Predicted to react with Chimpanzee, Dog, Pufferfish, Zebrafish and Xenopus.
Especies diana Human, Mouse, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.