missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smad5, p Ser463 Antibody (SR1930), Novus Biologicals™

Código de producto. 18652445 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18652445 100 μg 100 microlitros
18632314 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18652445

Marca: Novus Biologicals NBP321556100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Smad5 Monoclonal antibody specifically detects Smad5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smad5
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1930
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Immunocytochemistry, Serum 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen hSmad5, JV5-1DKFZp781O1323, MAD homolog 5, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 5 (Drosophila), MADH5mothers against decapentaplegic homolog 5, mothers against decapentaplegic homolog 5, mothers against decapentaplegic, drosophila, homolog of, 5, Mothers against DPP homolog 5, SMA- and MAD-related protein 5, SMAD 5, SMAD family member 5DKFZp781C1895, SMAD, mothers against DPP homolog 5, SMAD, mothers against DPP homolog 5 (Drosophila), Smad5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human phospho-Smad5 [Ser463, Ser465] (Uniprot #: Q99717 )
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4090
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.