missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smad4 Antibody (SMAD4/2440), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18553053 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18553053 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18553053

Marca: Novus Biologicals NBP308320AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Smad4 Monoclonal antibody specifically detects Smad4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smad4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon SMAD4/2440
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DPC4SMAD, mothers against DPP homolog 4 (Drosophila), hSMAD4, JIP, MAD homolog 4, MADH4mothers against decapentaplegic homolog 4, mothers against decapentaplegic homolog 4, mothers against decapentaplegic, Drosophila, homolog of, 4, SMAD 4, SMAD family member 4MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4 (Drosophila), SMAD, mothers against DPP homolog 4, Smad4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Smad4 protein (Uniprot: Q13485 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4089
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.