missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smad4 Antibody (SMAD/7905R), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18662044 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18662044 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18662044 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321080F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Smad4 Monoclonal antibody specifically detects Smad4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smad4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SMAD/7905R
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen DPC4SMAD, mothers against DPP homolog 4 (Drosophila), hSMAD4, JIP, MAD homolog 4, MADH4mothers against decapentaplegic homolog 4, mothers against decapentaplegic homolog 4, mothers against decapentaplegic, Drosophila, homolog of, 4, SMAD 4, SMAD family member 4MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4 (Drosophila), SMAD, mothers against DPP homolog 4, Smad4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa400-552) of human Smad4 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4089
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.