missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smad3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200081614 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18209293 100 μL 100 microlitros
18681218 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18209293

Marca: Novus Biologicals NBP257918

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Smad3 Polyclonal specifically detects Smad3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smad3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp586N0721, DKFZp686J10186, hMAD-3, hSMAD3, HsT17436, JV15-2MGC60396, MAD homolog 3, mad protein homolog, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3 (Drosophila), mad3, MADH3mad homolog JV15-2, mothers against decapentaplegic homolog 3, Mothers against DPP homolog 3, SMA- and MAD-related protein 3, SMAD 3, SMAD family member 3HSPC193, SMAD, mothers against DPP homolog 3, SMAD, mothers against DPP homolog 3 (Drosophila), Smad3
Símbolos de los genes SMAD3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DYSHSIPENTNFPAGIEPQSNIPETPPPGYLSEDGETSD
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4088
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.