Learn More
SMAC/Diablo Antibody (S08-6A3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Especificaciones
| Antígeno | SMAC/Diablo |
|---|---|
| Clon | S08-6A3 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18647743
|
Novus Biologicals
NBP3-19775-100ul |
100 μg |
645.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18608453
|
Novus Biologicals
NBP3-19775-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SMAC/Diablo Monoclonal antibody specifically detects SMAC/Diablo in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| SMAC/Diablo | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Mitochondrial Markers, Tumor Suppressors | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 56616 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| S08-6A3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 0610041G12Rik, diablo, IAP-binding mitochondrial protein, Direct IAP-binding protein with low pI, mitochondrial Smac protein, Second mitochondria-derived activator of caspase, Smac, SMACmitochondrial | |
| A synthetic peptide of human SMAC/Diablo (Uniprot # Q9NR28) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |