missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Slug Antibody (OTI1A6), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18108556 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18108556 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18108556 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274229G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Slug Monoclonal specifically detects Slug in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Slug
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A6
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen MGC10182, Neural crest transcription factor Slug, Protein snail homolog 2, slug homolog, zinc finger protein (chicken), SLUGH, SLUGzinc finger protein, snail 2, snail homolog 2 (Drosophila), WS2D, zinc finger protein SNAI2
Símbolos de los genes SNAI2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Slug (NP_003059) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6591.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.