missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLP-76/LCP2 Antibody (SLP-76/03) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18734953 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18734953 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18734953 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500537

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SLP-76/LCP2 Monoclonal specifically detects SLP-76/LCP2 in Human, Mouse, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLP-76/LCP2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SLP-76/03
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL
Alias de gen lymphocyte cytosolic protein 2, lymphocyte cytosolic protein 2 (SH2 domain containing leukocyte protein of76kDa), lymphocyte cytosolic protein 2 (SH2 domain-containing leukocyte protein of76kD), SH2 domain-containing leukocyte protein of 76 kDa, SH2 domain-containing leukocyte protein of 76kD, SLP-76, SLP-76 tyrosine phosphoprotein, SLP7676 kDa tyrosine phosphoprotein
Símbolos de los genes LCP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterially expressed fusion protein representing amino acids 216-434 of human SLP76 with histidine tag
Peso molecular del antígeno 76 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3937
Especificidad de la prueba The polyclonal antibody reacts with SLP76, a 76kDa cytosolic adaptor protein that is involved in signaling of various hematopoietic cells, such as T cells, mast cells or neutrophils; in B cells, however, it is replaced by SLP65.
Especies diana Human, Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.