Learn More
Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain Antibody (M14), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18115288 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18115288 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18115288
Marca: Novus Biologicals NBP250297JF646
Mouse Monoclonal Antibody
Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain Monoclonal specifically detects Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain in Human, Mouse, Rat, Chicken samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon M14
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno purified human skeletal muscle myosin
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Developmental Biology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Specific for slow skeletal muscle myosin heavy chain (SM1).
Especies diana Chicken, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1