missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Slo3 Polyclonal antibody specifically detects Slo3 in Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Slo3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | Calcium-activated potassium channel subunit alpha-3, KCa5, KCa5.1, Kcnma3, KCNMC1Calcium-activated potassium channel, subfamily M subunit alpha-3, potassium channel subfamily U member 1, potassium channel, subfamily U, member 1, Slo3, Slowpoke homolog 3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 920-1149 of human Slo3 (NP_001027006.2). LELLQMLVTGGVSSQLEQHLDKDKVYGVADSCTSLLSGRNRCKLGLLSLHETILSDVNPRNTFGQLFCGSLDLFGILCVGLYRIIDEEELNPENKRFVITRPANEFKLLPSDLVFCAIPFSTACYKRNEEFSLQKSYEIVNKASQTTETHSDTNCPPTIDSVTETLYSPVYSYQPRTNSLSFPKQIAWNQSRTNSIISSQIPLGDNAKENERKTSDEVYDEDPFAYSEPL |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?