Learn More
Slo3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200060121 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
18615057 100 μg 100 microlitros
18632789 20 μg 20 microlitros
2 options
Código de producto. 18615057
Marca: Novus Biologicals NBP305611100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Slo3 Polyclonal antibody specifically detects Slo3 in Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Slo3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen Calcium-activated potassium channel subunit alpha-3, KCa5, KCa5.1, Kcnma3, KCNMC1Calcium-activated potassium channel, subfamily M subunit alpha-3, potassium channel subfamily U member 1, potassium channel, subfamily U, member 1, Slo3, Slowpoke homolog 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 920-1149 of human Slo3 (NP_001027006.2). LELLQMLVTGGVSSQLEQHLDKDKVYGVADSCTSLLSGRNRCKLGLLSLHETILSDVNPRNTFGQLFCGSLDLFGILCVGLYRIIDEEELNPENKRFVITRPANEFKLLPSDLVFCAIPFSTACYKRNEEFSLQKSYEIVNKASQTTETHSDTNCPPTIDSVTETLYSPVYSYQPRTNSLSFPKQIAWNQSRTNSIISSQIPLGDNAKENERKTSDEVYDEDPFAYSEPL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 157855
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG