missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLITRK6 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588332 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588332 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588332 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176876PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLITRK6 Polyclonal antibody specifically detects SLITRK6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLITRK6
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen FLJ22774, MGC119595, MGC119596, MGC119597,4832410J21Rik, SLIT and NTRK-like family, member 6, SLIT and NTRK-like protein 6, slit and trk like gene 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human Slitrk6. The immunogen is located within amino acids 720 - 770 of Slitrk6. Amino Acid Squence: TGSNMKYKTTNQSTEF
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84189
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.