missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Slit2 Antibody (02) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30043424 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30043424 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30043424

Marca: Novus Biologicals™ NBP326894B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Slit2 Monoclonal antibody specifically detects Slit2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Slit2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 02
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen FLJ14420, slit (Drosophila) homolog 2, slit homolog 2 (Drosophila), slit homolog 2 protein, Slit-2SLIL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Slit2 (Uniprot#: O94813; aa 271-480).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9353
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.