Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento AG Connectite con orificio superior
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 092325
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Agilent
Especificaciones
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento ConnecTite con orificio superior | |
78,5 mm | |
6,3 mm |
5/paq. | |
4 mm |