Learn More
Micronova™ Fundas de fregona SlimLine™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-8801001 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster de punto liso
Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Cantidad:
12/caja
72/caja
Incluye:
Etiqueta estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones Cantidad Incluye unitSize
13127626 Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) 12/caja Etiqueta estándar paquete de 12
11932495 Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) 12/caja - paquete de 12
13117626 Poliéster de punto liso 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) 72/caja - paquete de 72
11906865 Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) 12/caja Etiqueta estándar paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13127626 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SLSC69IR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Bastidor QPSL O QSSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Una serie de fundas de poliéster 100 % liso, irradiadas y elásticas con interiores de espuma de uretano que son ideales para la limpieza y desinfección de todas las superficies y equipos en salas limpias y entornos controlados, ISO 5 a 9.
La funda de mopa irradiada Micronova™ SlimLine™ NovaPoly es una funda protectora de poliéster/espuma con una banda elástica diseñada para entornos limpios y controlados.
Las fundas para recambios de mopa plana e irradiada Slimline™ de Micronova encajan en los adaptadores planos SlimLine™ giratorios de 360°, que se pueden bloquear a 180° para una limpieza más controlada. Estas fundas de fregona elásticas se fijan de forma fácil y segura al bastidor de fregona de plástico o acero inoxidable. Las fundas están irradiadas con rayos gamma para su uso en entornos asépticos.
  • Fundas de mopa para salas limpias irradiadas y elásticas con interiores de espuma de uretano
  • Fácil de cambiar y encaja de forma segura en el bastidor de la fregona
  • Ideal para una limpieza y desinfección excelentes de superficies de salas limpias
  • Saturación completa para una amplia dispersión desinfectante
  • Capa de espuma totalmente recubierta de poliéster
  • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
  • SMC6: opción de una sola capa sin interior de espuma
  • Se ajusta al QPSL, el bastidor de plástico o el bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
  • Adecuadas para su uso con desinfectantes fuertes y esterilización en autoclave repetida
  • Con radiación gamma para su uso en entornos asépticos
  • Puede lavarse y reutilizarse
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
Tipo de producto Funda para recambio de mopa plana e irradiada
Color Blanco
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 22,9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye Etiqueta estándar
Para utilizar con (equipo) Fregona para salas limpias SlimLine™
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Certificaciones/conformidad Instalación ISO 9001:2008, nivel de garantía de esterilidad 10-6, conforme a las directrices de esterilización de la AAMI
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave