Learn More
Micronova™ Fundas de fregona SlimLine™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13117626 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster de punto liso
Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Cantidad:
12/caja
72/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 72
Incluye:
Etiqueta estándar
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones Cantidad unitSize Incluye
13117626 Poliéster de punto liso 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) 72/caja paquete de 72 -
13127626 Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) 12/caja paquete de 12 Etiqueta estándar
11932495 Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) 12/caja paquete de 12 -
11906865 Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) 12/caja paquete de 12 Etiqueta estándar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13117626 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SLSC614IRBB
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Bastidor QPSL O QSSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Una serie de fundas de poliéster 100 % liso, irradiadas y elásticas con interiores de espuma de uretano que son ideales para la limpieza y desinfección de todas las superficies y equipos en salas limpias y entornos controlados, ISO 5 a 9.
La funda de mopa irradiada Micronova™ SlimLine™ NovaPoly es una funda protectora de poliéster/espuma con una banda elástica diseñada para entornos limpios y controlados.
The Micronova Irradiated Slimline™ Flat Head Mop Covers fit onto the 360° swivel SlimLine™ Adapters, which can be locked at 180° for more controlled cleaning. These elasticized mop covers easily and securely attach to either the plastic or stainless steel mop frame. Covers are gamma irradiated for aseptic environments.
  • Irradiated, elasticized cleanroom mop covers with urethane foam interiors
  • Easy to change and fits securely on mop frame
  • Ideal for fine cleaning and sanitizing cleanroom surfaces
  • Thorough saturation for ample disinfectant dispersal
  • Foam layer fully encased in polyester
  • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
  • SMC6 -- Single ply option without foam interior
  • Fits on QPSL, plastic frame or QDSL stainless steel frame
  • Swivel joint rotates 360° but can be locked at 180° for more controlled cleaning
  • Suitable for use with strong disinfectants and repeated autoclaving
  • Gamma irradiated for aseptic environments
  • Launderable and reusable
  • Autoclavable
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
Tipo de producto Flat Head Mop Cover
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 35.6 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (métrico) 12.7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Cantidad 72/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso