Descripción
Requires
Bastidor QPSL O QSSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
La funda de mopa irradiada Micronova™ SlimLine™ NovaPoly es una funda protectora de poliéster/espuma con una banda elástica diseñada para entornos limpios y controlados.
Las fundas para recambios de mopa plana e irradiada Slimline™ de Micronova encajan en los adaptadores planos SlimLine™ giratorios de 360°, que se pueden bloquear a 180° para una limpieza más controlada. Estas fundas de fregona elásticas se fijan de forma fácil y segura al bastidor de fregona de plástico o acero inoxidable. Las fundas están irradiadas con rayos gamma para su uso en entornos asépticos.
- Fundas de mopa para salas limpias irradiadas y elásticas con interiores de espuma de uretano
- Fácil de cambiar y encaja de forma segura en el bastidor de la fregona
- Ideal para una limpieza y desinfección excelentes de superficies de salas limpias
- Saturación completa para una amplia dispersión desinfectante
- Capa de espuma totalmente recubierta de poliéster
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- SMC6: opción de una sola capa sin interior de espuma
- Se ajusta al QPSL, el bastidor de plástico o el bastidor de acero inoxidable QDSL
- La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
- Adecuadas para su uso con desinfectantes fuertes y esterilización en autoclave repetida
- Con radiación gamma para su uso en entornos asépticos
- Puede lavarse y reutilizarse
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) |
| Tipo de producto | Funda para recambio de mopa plana e irradiada |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 12,7 cm |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Mostrar más |