Learn More
Micronova™ Cubo rectangular con ruedas de 76 mm de plástico rojo de 22 l
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul oscuro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para uso con el sistema de carro para salas limpias SlimLine™
- Para su uso con el sistema de carro para salas limpias SlimLine o SlimT
- 22,7 litros de capacidad
- Esterilizable en autoclave
- Disponible en azul, rojo, verde o amarillo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo SlimLine |
| Capacidad (métrico) | 22,7 L |
| Material | Cubo de polipropileno, rueda con chapado en níquel, rueda de caucho termoplástico |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 6 gal |
| Instrucciones de cuidado | Almacenar a temperatura ambiente. Para esterilizar en autoclave, sin apilar, invierta el cubo para permitir el drenaje. |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de paredes, suelos y techos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de carro para salas limpias SlimLine o SlimT |
| Esterilidad | No estéril |