Learn More
Micronova™ Carro de doble cubo Slim T™
Código de producto. p-9240005 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
38,1 cm
De 96,5 a 114,3 cm (con mango)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11982455 38,1 cm cada uno
15572740 De 96,5 a 114,3 cm (con mango) cada uno
2 options
Código de producto. 11982455
Marca: Micronova™ C7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para su uso con la serie Slimline™ y T-Mop™ y una gran variedad de cabezales de fregona. Escurridor opcional disponible (19-121-802).
Los sistemas de carro de acero inoxidable Micronova SlimT™ incluyen estructuras de acero inoxidable electropulido que proporcionan eficacia al transporte y la utilización de los cubos de polipropileno de 22,7 litros incluidos con marcas de litros y galones. El amplio ancho de 48,3 cm de los cubos es adecuado para su uso con una amplia variedad de fregonas y la rotación de 360° de las ruedas de 7,6 cm proporciona una excelente maniobrabilidad.
  • Sistemas sencillos y eficaces de doble y triple cubo
  • Fabricados en acero inoxidable electropulido para una durabilidad y una vida útil mayores
  • Ruedas con rotación de 360° para una excelente maniobrabilidad
  • Cubo amplio de 48,3 cm de ancho de 22,7 l (6 gal) con marcas de litros y galones
  • Adecuados para su uso con una amplia variedad de cabezales de fregona
  • Los carros de doble cubo (C-7) incluyen cubos de color azul y amarillo.
  • Los carros de triple cubo (C-9) incluyen cubos de color azul, rojo y amarillo.
  • Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Cada cestillo mide 48,9 x 24,1 x 24,1 cm
Especificaciones
Tipo de producto Carro de doble cubo
Capacidad (métrico) 22,7 l/cubo, 45,4 l en total
Material Acero inoxidable (304), electropulido, policetona
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 6 gal
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuáguelo para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Certificaciones/conformidad Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility
Color Acero inoxidable
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Para utilizar con (equipo) Serie Slimline™ y T-Mop™ y una gran variedad de cabezales de fregona
Altura (imperial) 15 in.
Altura (métrico) 38,1 cm
Incluye Estructura de acero inoxidable, 48,89 × 24,13 × 24,13 cm (19,25 × 9,5 × 9,5 in), dos cubos de 27,27 l (6 gal), ruedas para una maniobrabilidad de 360°
Longitud (imperial) 23 in
Longitud (métrico) 58,4 cm
Tipo de empaquetado One kit, frame with two or three buckets per case
Cantidad 1 unidad
Tamaño de la abertura (imperial) 9 x 19 in.
Tamaño de la abertura (métrico) 22.9 x 48.3 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 22 in
Anchura (métrico) 55,9 cm