Learn More
Micronova™ Carro de doble cubo Slim T™
Código de producto. 15572740 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
38,1 cm
De 96,5 a 114,3 cm (con mango)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
15572740 De 96,5 a 114,3 cm (con mango) cada uno
11982455 38,1 cm cada uno
2 options
Código de producto. 15572740
Marca: Micronova™ C7H
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adecuado para su uso con la serie Slimline™ y T-Mop™ y una gran variedad de cabezales de fregona. Escurridor opcional disponible (19-121-802).
Los sistemas de carro de acero inoxidable Micronova SlimT™ incluyen estructuras de acero inoxidable electropulido que proporcionan eficacia al transporte y la utilización de los cubos de polipropileno de 22,7 litros incluidos con marcas de litros y galones. El amplio ancho de 48,3 cm de los cubos es adecuado para su uso con una amplia variedad de fregonas y la rotación de 360° de las ruedas de 7,6 cm proporciona una excelente maniobrabilidad.
  • Sistemas sencillos y eficaces de doble y triple cubo
  • Fabricados en acero inoxidable electropulido para una durabilidad y una vida útil mayores
  • Ruedas con rotación de 360° para una excelente maniobrabilidad
  • Cubo amplio de 48,3 cm de ancho de 22,7 l (6 gal) con marcas de litros y galones
  • Adecuados para su uso con una amplia variedad de cabezales de fregona
  • Los carros de doble cubo (C-7) incluyen cubos de color azul y amarillo.
  • Los carros de triple cubo (C-9) incluyen cubos de color azul, rojo y amarillo.
  • Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Carro de doble cubo
Capacidad (métrico) 22,7 L
Material Acero inoxidable (304), electropulido, policetona
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 6 gal
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuáguelo para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo. Invierta los cubos (no los apile) para su esterilización en autoclave.
Certificaciones/conformidad Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility
Color Acero inoxidable
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Para utilizar con (equipo) Serie Slimline™ y T-Mop™ y una gran variedad de cabezales de fregona
Material del mango Electropolished Stainless Steel 304
Altura (imperial) De 38 a 45 pulg. (con mango)
Altura (métrico) De 96,5 a 114,3 cm (con mango)
Incluye Mango de acero inoxidable
Longitud (imperial) 23 in
Longitud (métrico) 58,4 cm
Tipo de empaquetado One kit, frame with two or three buckets per case
Cantidad Unidad
Tamaño de la abertura (imperial) 9 x 19 in.
Tamaño de la abertura (métrico) 22.9 x 48.3 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 22 in
Anchura (métrico) 55,9 cm