missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLFNL1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18652797 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18652797 25 μL 25 microlitros
18206455 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18652797

Marca: Novus Biologicals NBP25874425ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLFNL1 Polyclonal specifically detects SLFNL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLFNL1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen FLJ23878, MGC43873, schlafen-like 1, schlafen-like protein 1
Símbolos de los genes SLFNL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TRNMEFKRGSGEYLSLAFKHHVRRYVCAFLNSEGGSLLVGVEDSGLVQGIRCSHRDEDRARLLVDSILQGFKPQIFPDAYTLTFIPVISTSETS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 200172
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.