missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC9A7 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18548510 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18548510 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18548510

Marca: Novus Biologicals NBP298612JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC9A7 Polyclonal antibody specifically detects SLC9A7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC9A7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Na(+)/H(+) exchanger 7, NHE-7, NHE7SLC9A6, nonselective sodium potassium/proton exchanger, sodium/hydrogen exchanger 7, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 7, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 7, Solute carrier family 9 member 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC9A7 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84679
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.