missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC7A5/LAT1 Antibody (EP3-1), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18675554 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18675554 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18675554 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320115H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SLC7A5/LAT1 Monoclonal antibody specifically detects SLC7A5/LAT1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC7A5/LAT1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon EP3-1
Conjugado HRP
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Functional
Formulación PBS
Alias de gen 4F2 LC, CD98, CD98LC, D16S469EL-type amino acid transporter 1, E16, Integral membrane protein E16, large neutral amino acids transporter 1, large neutral amino acids transporter small subunit 1, LAT1hLAT1, MPE16CD98 light chain, sodium-independent neutral amino acid transporter LAT1,4F2LC, solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 5,4F2 light chain, Solute carrier family 7 member 5, y+ system cationic amino acid transporter
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Immunised mice and constructed IgG1 Fab phage display libraries from the spleen cells. SLC7A5/LAT1-reactive recombinant Fab fragments were retrieved by epitope peptide panning.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8140
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.