missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SLC6A2/NET/Noradrenaline transporter Polyclonal antibody specifically detects SLC6A2/NET/Noradrenaline transporter in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SLC6A2/NET/Noradrenaline transporter |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulación | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P23975 |
| Alias de gen | NAT1neurotransmitter transporter, NET, NET1sodium-dependent noradrenaline transporter, Norepinephrine transporter, SLC6A5, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, noradrenalin), member 2, Solute carrier family 6 member 2, solute carrier family 6 member 5 |
| Símbolos de los genes | SLC6A2 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?