missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC5A5/Sodium Iodide Symporter Antibody (902320), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18578648 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18578648 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18578648 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8367MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SLC5A5/Sodium Iodide Symporter Monoclonal antibody specifically detects SLC5A5/Sodium Iodide Symporter in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC5A5/Sodium Iodide Symporter
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 902320
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Na(+)/I(-) cotransporter, Na(+)/I(-) symporter, NISNa(+)/I(-)-symporter, sodium/iodide cotransporter, Sodium-iodide symporter, solute carrier family 5 (sodium iodide symporter), member 5, Solute carrier family 5 member 5, TDH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC5A5, Accession # Q92911
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Cancer, Cellular Signaling, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6528
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.