missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC4A8 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18106135 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18106135 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18106135

Marca: Novus Biologicals NBP220395

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC4A8 Polyclonal specifically detects SLC4A8 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC4A8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.99mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen Q2Y0W8
Alias de gen DKFZp761B2318, Electroneutral Na(+)-driven Cl-HCO3 exchanger, FLJ46462, KIAA0739, k-NBC3, Na+-driven Cl-HCO3 exchanger, NBC, NBC3electroneutral sodium bicarbonate exchanger 1, NDCBE, NDCBE1, Solute carrier family 4 member 8, solute carrier family 4, sodium bicarbonate cotransporter, member 8
Símbolos de los genes SLC4A8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human SLC4A8. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 123 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9498
Especificidad de la prueba Human. Species reactivity based on sequence identity: Mouse (93%), Rat (92%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.