missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC45A3/Prostein Antibody (ZR9), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18667086 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18667086 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18667086 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308542PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SLC45A3/Prostein Monoclonal antibody specifically detects SLC45A3/Prostein in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC45A3/Prostein
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon ZR9
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen IPCA-2, IPCA-6, IPCA-8, PCANAP6IPCA6, PCANAP8, prostate cancer associated protein 2, prostate cancer associated protein 6, prostate cancer associated protein 8, prostate cancer-associated gene 2, prostate cancer-associated gene 6, prostate cancer-associated gene 8, Prostate cancer-associated protein 6, Prostein, PRSTPCANAP2, solute carrier family 45 member 3, solute carrier family 45, member 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptides to the N terminus of human SLC45A3/Prostein protein (Uniprot: Q96JT2)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85414
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.