missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC3A1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18056568 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18056568 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18056568

Marca: Novus Biologicals NBP298113B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC3A1 Polyclonal specifically detects SLC3A1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC3A1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen activator of cystine, dibasic and neutral amino acid transport), member 1, amino acid transporter 1, ATR1SLC3A1 variant C, B(0+)-type amino acid transport protein, CSNU1, D2h, D2HSLC3A1 variant D, dibasic and neutral amino acid transporters), FLJ34681, member 1, NBATneutral and basic amino acid transport protein rBAT, RBATSLC3A1 variant B, SLC3A1 variant E, SLC3A1 variant F, SLC3A1 variant G, solute carrier family 3 (cystine, dibasic and neutral amino acid transporters
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC3A1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6519
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.