missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC35E1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18555300 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 594
Código de producto.
18555300 0.1 mL, DyLight 594
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18555300

Marca: Novus Biologicals NBP297796DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC35E1 Polyclonal antibody specifically detects SLC35E1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC35E1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ14251, FLJ36689, solute carrier family 35 member E1, solute carrier family 35, member E1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC35E1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79939
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.