missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC35B1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18218393 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18218393 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18218393

Marca: Novus Biologicals NBP169299

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC35B1 Polyclonal specifically detects SLC35B1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC35B1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P78383
Alias de gen hUGTrel1, solute carrier family 35, member B1, UDP-galactose transporter related, UDP-galactose transporter-related protein 1, UGTrel1, UGTREL1solute carrier family 35 member B1
Símbolos de los genes SLC35B1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to SLC35B1(solute carrier family 35, member B1) The peptide sequence was selected from the C terminal of SLC35B1. Peptide sequence ALGQSFIFMTVVYFGPLTCSIITTTRKFFTILASVILFANPISPMQWVGT.
Peso molecular del antígeno 35 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10237
Especificidad de la prueba Zebrafish: 86%.
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 100μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.