missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC31A1/CTR1 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18017134 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18017134 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18017134 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100402AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC31A1/CTR1 Polyclonal specifically detects SLC31A1/CTR1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Xenopus, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC31A1/CTR1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Copper transporter 1, COPT1high affinity copper uptake protein 1, CTR1MGC75487, hCTR1copper transport 1 homolog, solute carrier family 31 (copper transporters), member 1, Solute carrier family 31 member 1
Símbolos de los genes SLC31A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide derived from a C-terminal sequence of human SLC31A1/CTR1 [Uniprot: O15431]
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1317
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Canine, Xenopus species, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.