missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC2A7 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18574692 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18574692 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18574692

Marca: Novus Biologicals NBP298131AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC2A7 Polyclonal antibody specifically detects SLC2A7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC2A7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GLUT-7, GLUT7Glucose transporter type 7, intestinal facilitative glucose transporter 7, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 7, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC2A7 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155184
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.