missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SLC26A2 Polyclonal antibody specifically detects SLC26A2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | D5S1708, Diastrophic dysplasia protein, diastrophic dysplasia sulfate transporter, DTDMSTP157, DTDSTMST153, EDM4, solute carrier family 26 (sulfate transporter), member 2, Solute carrier family 26 member 2, sulfate anion transporter 1, sulfate transporter |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 1836 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?