Learn More
SLC25A41 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18593440 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18593440 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18593440
Marca: Novus Biologicals NBP298610UV
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC25A41 Polyclonal antibody specifically detects SLC25A41 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SLC25A41
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ40442, MGC34725, solute carrier family 25 member 41, solute carrier family 25, member 41
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC25A41 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284427
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG