missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC25A41 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585931 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 750
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18585931 0.1 mL, Alexa Fluor 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585931 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298610AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC25A41 Polyclonal antibody specifically detects SLC25A41 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC25A41
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ40442, MGC34725, solute carrier family 25 member 41, solute carrier family 25, member 41
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC25A41 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284427
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.