Learn More
SLC24A6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SLC24A6 |
|---|---|
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16871025
|
Proteintech
21430-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16861025
|
Proteintech
21430-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SLC24A6 belongs to a family of potassium-dependent sodium/calcium exchangers that maintain cellular calcium homeostasis through the electrogenic counter transport of 4 sodium ions for 1 calcium ion and 1 potassium ion.Especificaciones
| SLC24A6 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q6J4K2 | |
| 80024 | |
| SLC24A6 Fusion Protein Ag16034 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC8B1 |
| 0.25 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| NCKX6, NCLX, SLC24A6 | |
| SLC8B1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |